Aluminium ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44850.G1
44850.G1EA 60.9 EUR
44850.G1
Aluminium ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.95% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Aluminum 1199 Physical Form: ≈0.87g/cm Odour: Odourless
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321