2-Methyl-1-pyrroline
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
44853.AC
44853.ACEA
174
EUR
44853.AC
2-Methyl-1-pyrroline
2-Methyl-1-pyrroline
CAS No.: 872-32-2
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 10°(50°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Boiling Point: 104-105°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00128806
Formel:
C₅H₉N Molecular Weight: 83,13 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C Dichte: 0,878 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128806 CAS-Nummer: 872-32-2 EINECS: 212-822-9 ADR: 3,II |