Tricyclohexylphosphin, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

44854.03 44854.06
44854.03EA 26.7 EUR
44854.03 44854.06
Tricyclohexylphosphin, technische Qualität
Tricyclohexylphosphine

CAS No.: 2622-14-2 Molecular Formula: (C6H11)3P Formula Weight: 280.42 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Unpleasant Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00003853

Formel: C₁₈H₃₃P
Siedepunkt: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR