Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44886.14 44886.22 44886.36
44886.14EA 82.7 EUR
44886.14 44886.22 44886.36
Zirkonium(IV)oxid ≥99% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Nano-Pulver
Zirkonium(IV)oxid
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: O2Zr Formula Weight: 123.22 Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g Density: 5.89 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: ∼5000 °C
Schmelzpunkt: ∼2700 °C
Dichte: 5,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180