Nickel chromium iron, Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44888.30
44888.A1
44888.30EA
202
EUR
44888.30
44888.A1
Nickel chromium iron, Pulver -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt%
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD01741927
Formel:
Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11% Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01741927 UN: 3089 ADR: 4.1,III |