Eisen 99,95 Metals basis, rods, Ø 7.62 mm (0.30 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44918.DQ
44918.DQEA 154 EUR
44918.DQ
Eisen 99,95 Metals basis, rods, Ø 7.62 mm (0.30 in)
Iron
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.358g/mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-086-4
Merck Index: 13,05109