Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
44940.LUEA 448 EUR
44940.LU 44940.LV 44940.K2 44940.AK
Tetramethylammoniumhydroxid 2,38% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität
Tetramethylammonium hydroxide
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formel: C₄H₁₃NO
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9224