Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44953.FF
44953.FI
44953.FFEA
150
EUR
44953.FF
44953.FI
Nitinol, Folie, superelastisch, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Nitinol
Physical Form: ≈1.02g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...