di-Lithiumtetraborat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

4503-01EA 0 EUR
4503-01
di-Lithiumtetraborat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Schmelzpunkt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.95 - 2.05
B₂O₃/Li₂O Ratio 1.95 - 2.05
Loss on Drying at 285°C ≤ 1 %
Lithium Oxide (Li2O) ≥ 17.0 %
Water (H₂O) ≤ 1.0 %
Ferric Oxide (Fe2O3) ≤ 0.03 %
Sodium (Na) ≤ 0.015 %
Calcium (Ca) ≤ 0.015 %
Silicon Dioxide (SiO2) ≤ 0.03 %
Titanium Dioxide (TiO2) ≤ 0.02 %
Bulk Density, Loose (For Information Only)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR