Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% auf 50% komprimiertem Ruß, HiSPEC® 10300
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45039.06
45039.06EA 0 EUR
45039.06
Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% auf 50% komprimiertem Ruß, HiSPEC® 10300
Platinum : ruthenium
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00798552
Formel: Pt:Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798552
CAS-Nummer: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II