Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), geglüht, Ø 0.5 mm (0.020 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

45056.G5 45056.G1
45056.G5EA 98.5 EUR
45056.G5 45056.G1
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), geglüht, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Zirkonium

Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303

Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR