Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45058.CB
45058.BS
45058.BW
45058.CBEA
1754
EUR
45058.CB
45058.BS
45058.BW
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Platinum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈2.7g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...