4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
450610500
450610500.EA 159 EUR
450610500.
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide
Formel: C₈H₁₀BrMgN
Dichte: 0,951 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672006
CAS-Nummer: 7353-91-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Liquid
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M