Arsen(III)iodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45067.18
45067.09
45067.18EA
518
EUR
45067.18
45067.09
Arsen(III)iodid ≥98%
Arsen(III)iodid
Purity: 98%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: Small Pieces
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Formel:
AsI₃ Siedepunkt: 424 °C Schmelzpunkt: 140 °C Dichte: 4,39 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014170 CAS-Nummer: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 UN: 1557 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,803 |