Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10.0 mm (0.40 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45077.DW
45077.DWEA 59.1 EUR
45077.DW
Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 10.0 mm (0.40 in)
Graphit
Purity: 99.997% Physical Form: UF-4S grade MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560