Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aurum
45084.CC 45084.BY 45084.BU
45084.CCEA 2341 EUR
45084.CC 45084.BY 45084.BU
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.82g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molecular Weight: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526