Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Lieferant: BOCHEM
7360
451-0005EA 172 EUR
451-0005
Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Heizgeräte Gasbrenner
Diese Multigasbrenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung