Meker-Fisher Brenner, 1300 °C
Lieferant: BOCHEM
7520
451-0009EA 105 EUR
451-0009
Meker-Fisher Brenner, 1300 °C
Heizgeräte Gasbrenner
Nickel plated.
  • Mit Luftregulierung
  • Stellschraube für Gasregulierung
Höhe: 200 mm
Head Ø: 30 mm