Fuego SCS basic
Lieferant: WARTEWIG
8.201.000
451-0114EA 526.27 EUR
451-0114
Fuego SCS basic
Heizgeräte Gasbrenner
Dieses Modell der Fuego-Serie setzt neue Standards in der Laborgasbrennertechnologie. Es bietet mehr Sicherheit und ist mit Edelstahlfußpedal und Tastenfunktion ausgestattet. Rundherum aus Edelstahl und mit feuerfesten Bedienelementen.
  • Einfache, sichere Bedienung, Safety Control System SCS
  • Drei verschiedene Programme stehen zur Verfügung
  • Abflammen mit Tastenfunktion
  • Leicht zu reinigen - ein Laborgasbrenner ohne Schlitze, Ecken und Kanten
  • Zündungs- und Flammenüberwachung und Übertemperaturschutz
  • Hervorragende Energiewerte reduzieren den Gasverbrauch, passive Sicherheit
Für alle flammentechnischen Anwendungen im Labor geeignet. Eignet sich ebenfalls zum Anschluss an das vollautomatische Impfösenkarussell autoloop Pro. Das niedrige Gehäuse ermöglicht ein bequemes Arbeiten; das stromlinienförmige Design reduziert die Störung des Luftstroms einer Reinraumwerkbank auf ein Minimum.
Zur gründlichen Reinigung lässt sich der abnehmbare Brennerkopf sogar einfach in seine Einzelkomponenten zerlegen. Die Flamme lässt sich mit dem Dualknopf für die Gas- und Lufteinstellung präzise regulieren.
BHC (Brennerkopfüberwachung) erkennt zuverlässig Brennerkopfverunreinigungen durch Flüssigkeiten oder Fremdkörper und überwacht zusätzlich die korrekte Montage des Brennerkopfes.
Standards: Tested in accordance with DIN-DVGW; certificate NG-2211AS0167.