Bunsenbrenner, Kartuschentyp
Lieferant: USBECK Laborgeräte
1422
451-0156EA 43 EUR
451-0156
Bunsenbrenner, Kartuschentyp
Heizgeräte Gasbrenner
Dieser Bunsenbrenner aus vernickeltem Messing ist ideal zum Erhitzen und Sterilisieren von Instrumenten und Laborglas.
  • Mit Nadelventil zur Luftregelung
Höhe: 85 mm
Bestellinformation: Lieferung ohne Kartusche, Kartusche muss separat bestellt werden.