Gasschlauch für Gasbrenner
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
3700001
451-4330EA 35.8 EUR
451-4330
Gasschlauch für Gasbrenner
Schläuche Transferschlauch
Rot Gasschlauch aus Gummi für Gasbrenner, ohne Ummantelung und Armierung, nach DIN 30 664. Für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.
Betriebsdruck bis 100 mbar