Bismut ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼36 mm (1.4 in), Dicke 8 mm (0.3 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Wismut
45102.KF
45102.KFEA 73.3 EUR
45102.KF
Bismut ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼36 mm (1.4 in), Dicke 8 mm (0.3 in)
Bismut
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈60g/piece Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208,98 g/mol
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297