Gadolinium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)

Lieferant: Thermo Scientific

45106.KF
45106.KFEA 304 EUR
45106.KF
Gadolinium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Gadolinium

Purity: 99% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈175g/piece Appearance: Silver MDL No.: MFCD00011022

Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR