Samarium ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45107.KF
45107.KFEA
436
EUR
45107.KF
Samarium ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren/Knopf, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Samarium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: ≈150g/piece
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formel:
Sm Molecular Weight: 150,36 g/mol Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1076,85 °C Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011233 CAS-Nummer: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...