Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼36 mm (1.4 in), Dicke 8 mm (0.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45110.KF
45110.KFEA 59.9 EUR
45110.KF
Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼36 mm (1.4 in), Dicke 8 mm (0.3 in)
Zinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈50g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587