Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼31 mm (1.2 in), Dicke 5.3 mm (0.21 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45111.KF
45111.KFEA 212 EUR
45111.KF
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Barren/Knopf, Ø ∼31 mm (1.2 in), Dicke 5.3 mm (0.21 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈28g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971