Selen, Barren/Knopf, Ø ∼38 mm (1.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45115.KF
45115.KFEA 112 EUR
45115.KF
Selen, Barren/Knopf, Ø ∼38 mm (1.5 in)
Selenium
CAS No.: 7782-49-2 Physical Form: ≈20g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formel: Se
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217 °C
Dichte: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572