Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 0.51 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45148.HB
45148.HBEA
309
EUR
45148.HB
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 0.51 mm (0.02 in)
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400
Molecular Formula: Ni:Cu; 67:33 wt%
MDL No.: MFCD00801098