Messing (Legierung 260) (70:30 wt%), Kugeln, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45162.KN
45162.KNEA
51.6
EUR
45162.KN
Messing (Legierung 260) (70:30 wt%), Kugeln, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Messing (Legierung 260)
Molecular Formula: Cu:Zn; 70:30 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00171255
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...