Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 0.81 mm (0.032 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45169.GT
45169.GTEA
119
EUR
45169.GT
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 0.81 mm (0.032 in)
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400
Molecular Formula: Ni:Cu; 67:33 wt%
MDL No.: MFCD00801098
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...