Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 1.98 mm (0.078 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45170.HB
45170.HBEA
548
EUR
45170.HB
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400, Folie, Dicke 1.98 mm (0.078 in)
Nickel-Kupfer-Legierung (67:33 gew.%), Legierung 400
Molecular Formula: Ni:Cu; 67:33 wt%
MDL No.: MFCD00801098