Polyethylene, Tafeln, niedrige Dichte, Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45175.HB
45175.HBEA
19.8
EUR
45175.HB
Polyethylene, Tafeln, niedrige Dichte, Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Physical Form: Sheet
Density: 0.92
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formel:
(CH₂CH₂)n Dichte: 0,92 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084423 CAS-Nummer: 9002-88-4 |