Copper, alloy 101, Teller, Sauerstofffreie hohe Wärmeleitfähigkeit (​OFHC), Dicke 2.4 mm (0.093 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45210.HB
45210.HBEA 488 EUR
45210.HB
Copper, alloy 101, Teller, Sauerstofffreie hohe Wärmeleitfähigkeit (​OFHC), Dicke 2.4 mm (0.093 in)
Copper, alloy 101
MDL No.: MFCD00010965
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545