Arsen-Standardlösung, 10 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45246.AE
45246.AEEA
91.2
EUR
45246.AE
Arsen-Standardlösung, 10 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
Molecular Formula: As in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...