Beryllium-Standardlösung, 10 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45248.AE
45248.AEEA
60.2
EUR
45248.AE
Beryllium-Standardlösung, 10 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Beryllium-Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Standards: Rückführbar auf NIST