Bismut-Standardlösung, 10 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45249.AE
45249.AEEA
69.4
EUR
45249.AE
Bismut-Standardlösung, 10 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Molecular Formula: Bi in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...