Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45250.AE
45250.AEEA
80.3
EUR
45250.AE
Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Molecular Formula: Cd in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...