Indium-Standardlösung, 10 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45256.AE
45256.AEEA
86.1
EUR
45256.AE
Indium-Standardlösung, 10 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Standards: Rückführbar auf NIST