Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45257.AE
45257.AEEA
94.5
EUR
45257.AE
Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...