Nickel-Standardlösung, 10 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45261.AE
45261.AEEA
80.1
EUR
45261.AE
Nickel-Standardlösung, 10 mg/L Ni in 5%iger Salpetersäure (aus Ni) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Nickel-Standards
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Standards: Rückführbar auf NIST