Yttrium-Standardlösung, 10 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
45268.AE
45268.AEEA 86.2 EUR
45268.AE
Yttrium-Standardlösung, 10 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Yttrium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST