Eisen 57, ⁵⁷Fe, Plasma-Standardlösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45277.AD
45277.ADEA
283
EUR
45277.AD
Eisen 57, ⁵⁷Fe, Plasma-Standardlösung, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00144503
Bitte beachten 10 mg/l = 10 µg/ml=10 ppm