Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45290.AK
45290.AKEA
145
EUR
45290.AK
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Vorgemischte Matrix-Modifikatoren sind für die Verwendung mit der Atomabsorption in Graphitrohren (GFAA). konzipiert
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD09910543