Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45291.AK
45291.AKEA 181 EUR
45291.AK
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifikator-Lösung, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Vorgemischte Matrix-Modifikatoren sind für die Verwendung mit der Atomabsorption in Graphitrohren (GFAA). konzipiert
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD09910543