Heizplatten, C-MAG HP Serie
Lieferant: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 720 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Heizplatten, C-MAG HP Serie
Heizgeräte Heizplatten
Kompakte Heizplatte mit chemisch beständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden, und ermöglicht ein leichtes Ablesen und Einstellen der Temperatur. Die Platte bietet eine digitale Fehlercode-Anzeige sowie eine Restwärmeanzeige, die den Anwender vor der heißen Oberfläche warnt.
  • An die C-MAG HP 7 und C-MAG HP 10 kann zur präzisen Temperaturregelung ein ETS-D5 Kontaktthermometer angeschlossen werden
  • Feste Sicherheitskreise schalten die Heizung aus, wenn die Temperatur 550 °C übersteigt
  • Die Mikroprozessorsteuerung ist mit