Selen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Se in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

45305.18
45305.18EA 83.7 EUR
45305.18
Selen-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Se in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Selen-Standards

Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134090

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR