Thallium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Tl in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
45306.18
45306.18EA 87.9 EUR
45306.18
Thallium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Tl in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Thallium-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01095325