Benzamidoxim 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
453280010
453280050
453280010.EA
29.6
EUR
453280010.
453280050.
Benzamidoxim 97%
Benzamidoxim
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136.15 g/mol Schmelzpunkt: 74…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031485 CAS-Nummer: 613-92-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 79 °C |
HPLC | ≥94.0 % |