Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch) hart Einbettmedium, Supelco®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: DDSA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

45346-250ML-F
45346-250ML-FEA 89.4 EUR
45346-250ML-F
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch) hart Einbettmedium, Supelco®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)

Epoxy embedding medium, hardener DDSA

Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,38 g/mol
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa5610e02a7083fc0eecf55c2fab85fbdba5ae6&vid=a3b530b8bbef225d009868ae9b9b315a0ff28337&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR