2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Epon® DMP-30 Substitut, DMP-30®, Epoxy-Einbettungsmittel, Beschleuniger
45348-250ML-F
45348-250ML-FEA 84.5 EUR
45348-250ML-F
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Formel: C₁₅H₂₇N₃O
Molecular Weight: 265,4 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008330
CAS-Nummer: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65518c3f6cd389d27c61916081b99816fdb6200b&vid=65518c3f6cd389d27c61916081b99816fdb6200b&prid=web&clid=SAPDAM